Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative 260 ml ASTM™ pour les liquides plus lourds que l’eau
La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100.
232.04€ - 435.00€
Spécification
Incréments | 0,001 |
---|---|
Longueur (métrique) | 260 mm |
À utiliser avec (application) | Liquides plus lourds que l’eau |
Volume (métrique) | 260 mL |
TempofStandardization | 60°F |
Code produit | Marque | Numéro ASTM | Certifications/Conformité | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro ASTM | Certifications/Conformité | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11797245
|
Fisherbrand™
|
125H | Certification en 3 points, ASTM E126, citée dans le tableau 1 de l’ASTM E100-14 | 1,00 à 1,05 ASTM 125H-62 |
435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11707255
|
Fisherbrand™
|
126H | Certification en 3 points, ASTM E126, citée dans le tableau 1 de l’ASTM E100-14 | 1,05 à 1,10 ASTM 126H-62 |
392.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11717255
|
Fisherbrand™
|
127H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.10 to 1.15 ASTM 127H-62 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11737255
|
Fisherbrand™
|
129H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.20 to 1.25 ASTM 129H-62 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11727255
|
Fisherbrand™
|
128H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.15 to 1.20 ASTM 128H-62 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11747255
|
Fisherbrand™
|
130H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.25 to 1.30 ASTM 130H-62 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11757255
|
Fisherbrand™
|
131H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.30 to 1.35 ASTM 131H-62 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11767255
|
Fisherbrand™
|
132H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.35 to 1.40 ASTM 132H-62 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Température de normalisation : 60°F
- Division : 0,001
- Longueur : 260 mm
Compliance
Étalonnés conformément aux spécifications ASTM™ E 126.
Spécification
0,001 | |
Liquides plus lourds que l’eau | |
60°F |
260 mm | |
260 mL |