Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative 260 ml ASTM™ pour les liquides plus lourds que l’eau
La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Densimètre ASTM densité relative• Conforme ASTM E126, E100 et E438 type II
• Température de référence 15,6°C
• Calibré selon standard ASTM E126
• Précision égale ou supérieure aux exigences ASTM E100
• Densité ASTM
• = masse volumique échantillon / masse volumique de l'eau à 15,6°C (60°F)
• Densimètre ASTM
• Inclus avec certificat de calibration en 3 points à partir d'étalons traçables NIST.
Compliance
Calibrated according to ASTM™ E 126 specifications.
Spécification
128H | |
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | |
Liquids heavier than Water | |
260 mL |
0.001 | |
260 mm | |
1.15 to 1.20 ASTM 128H-62 | |
60°F |