Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative 260 ml ASTM™ pour les liquides plus lourds que l’eau
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Numéro ASTM:
125H
126H
127H
128H
129H
130H
131H
132H
Certifications/Conformité:
Certification en 3 points, ASTM E126, citée dans le tableau 1 de l’ASTM E100-14
Plage de densité relative:
1,00 à 1,05 ASTM 125H-62
1,05 à 1,10 ASTM 126H-62
1,10 à 1,15 ASTM 127H-62
1,15 à 1,20 ASTM 128H-62
1,20 à 1,25 ASTM 129H-62
1,25 à 1,30 ASTM 130H-62
1,30 à 1,35 ASTM 131H-62
1,35 à 1,40 ASTM 132H-62
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température de normalisation : 60°F
- Division : 0,001
- Longueur : 260 mm
Compliance
Étalonnés conformément aux spécifications ASTM™ E 126.
Spécification
Spécification
| Numéro ASTM | 126H |
| Incréments | 0,001 |
| Certifications/Conformité | Certification en 3 points, ASTM E126, citée dans le tableau 1 de l’ASTM E100-14 |
| Longueur (métrique) | 260 mm |
| À utiliser avec (application) | Liquides plus lourds que l’eau |
| Plage de densité relative | 1,05 à 1,10 ASTM 126H-62 |
| Volume (métrique) | 260 mL |
| Temperature of Standardization | 60°F |