Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative 260 ml ASTM™ pour les liquides plus lourds que l’eau
La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11767255
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Densimètre ASTM densité relative
• Conforme ASTM E126, E100 et E438 type II
• Température de référence 15,6°C
• Calibré selon standard ASTM E126
• Précision égale ou supérieure aux exigences ASTM E100
• Densité ASTM
• = masse volumique échantillon / masse volumique de l'eau à 15,6°C (60°F)
• Densimètre ASTM
• Inclus avec certificat de calibration en 3 points à partir d'étalons traçables NIST.
Compliance
Calibrated according to ASTM™ E 126 specifications.
Spécification
Spécification
132H
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1
Liquids heavier than Water
260 mL
0.001
260 mm
1.35 to 1.40 ASTM 132H-62
60°F