Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large ambrés avec bouchons en vinyle
Parfaits pour le stockage de poudres sèches.
42.80€ - 2170.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Comprend | Certificate of analysis |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité | Taille du bouchon | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Taille du bouchon | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11724259
|
Fisherbrand™
02911852A |
0.2 oz, 6 ml | 20-400 | 24 mm | 44 mm | N/A | |||
11734259
|
Fisherbrand™
02911799A |
0.5 oz., 15 mL | 28-400 | 31 mm | 50 mm | N/A | |||
11754319
|
Fisherbrand™
02911432A |
1 oz, 30 ml | 28-400 | 37 mm | 65 mm | N/A | |||
11758749
|
Fisherbrand™
02911433A |
2 oz, 60 ml | 33-400 | 44 mm | 75 mm | N/A | |||
11744259
|
Fisherbrand™
02911448A |
2 oz, 60 ml | 33-400 | 66 mm | 119 mm | N/A | |||
11764319
|
Fisherbrand™
02911434 |
4 oz, 125 ml | 38-400 | 54 mm | 95 mm | N/A | |||
11754259
|
Fisherbrand™
02911449A |
4 oz, 125 ml | 38-400 | 54 mm | 95 mm | N/A | |||
11774319
|
Fisherbrand™
02911435A |
8 oz, 250 ml | 45-400 | 66 mm | 119 mm | N/A | |||
11784319
|
Fisherbrand™
02911436 |
16 oz, 500 ml | 53-400 | 80 mm | 146 mm | N/A | |||
11734319
|
Fisherbrand™
02911451A |
16 oz, 500 ml | 53-400 | 80 mm | 146 mm | N/A | |||
11744319
|
Fisherbrand™
02911452A |
32 oz, 1000 ml | 53-400 | 99 mm | 178 mm | N/A | |||
11778849
|
Fisherbrand™
02911437A |
32 oz, 1000 ml | 53-400 | 99 mm | 178 mm | N/A | |||
Description
- Le col large des flacons permet un accès facile pour le retrait du contenu.
- Les contenants et bouchons nettoyés personnalisés sont exempts de particules visibles grâce à l’utilisation d’eau déionisée.
- Les contenants propres certifiés sont nettoyés selon les directives EPA pour les matériaux semi-volatiles, les pesticides, les PCB et les métaux.
Spécification
Ambré | |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
Wide Mouth Packer Bottle | |
Bouchon à vis |
Certificate of analysis | |
Blanc | |
Rond | |
Polypropylène |