Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large ambrés avec bouchons en vinyle
Click to view available options
Capacité:
0.2 oz, 6 ml
0.5 oz., 15 mL
16 oz, 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz, 60 ml
32 oz, 1000 ml
4 oz, 125 ml
8 oz, 250 ml
Taille du bouchon:
20-400
28-400
33-400
38-400
45-400
53-400
Diamètre (métrique):
24 mm
31 mm
37 mm
44 mm
54 mm
66 mm
80 mm
99 mm
Hauteur (métrique):
44 mm
50 mm
65 mm
75 mm
95 mm
119 mm
146 mm
178 mm
Description
- Le col large des flacons permet un accès facile pour le retrait du contenu.
- Les contenants et bouchons nettoyés personnalisés sont exempts de particules visibles grâce à l’utilisation d’eau déionisée.
- Les contenants propres certifiés sont nettoyés selon les directives EPA pour les matériaux semi-volatiles, les pesticides, les PCB et les métaux.
Spécification
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 40.1mm |
Comprend | Certificate of analysis |
Matériau | Verre sodocalcique |
Conditionnement | 12/Cs. |
Quantité | 12/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |