Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large ambrés avec bouchons en vinyle
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Quantité:
12/boîte
180/Cs.
216/Cs.
24/boîte
24 / boîte
36 / boîte
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Description
- Le col large des flacons permet un accès facile pour le retrait du contenu.
- Les contenants et bouchons nettoyés personnalisés sont exempts de particules visibles grâce à l’utilisation d’eau déionisée.
- Les contenants propres certifiés sont nettoyés selon les directives EPA pour les matériaux semi-volatiles, les pesticides, les PCB et les métaux.
Spécification
Spécification
Capacité | 2 oz, 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2 oz |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 20.1mm |
Comprend | Certificate of analysis |
Matériau | Verre sodocalcique |
Conditionnement | 24/Cs. |
Quantité | 24/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |