Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large ambrés avec bouchons en vinyle
Code produit. 11778849
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Quantité:
12/boîte
180/Cs.
216/Cs.
24/boîte
24 / boîte
36 / boîte
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Parfaits pour le stockage de poudres sèches.
  • Le col large des flacons permet un accès facile pour le retrait du contenu.
  • Les contenants et bouchons nettoyés personnalisés sont exempts de particules visibles grâce à l’utilisation d’eau déionisée.
  • Les contenants propres certifiés sont nettoyés selon les directives EPA pour les matériaux semi-volatiles, les pesticides, les PCB et les métaux.
Spécification
Capacité 32 oz, 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) intérieur de col 40.1mm
Comprend Certificate of analysis
Matériau Verre sodocalcique
Conditionnement 12/Cs.
Quantité 12/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement Polyvinyle
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 178 mm
Type de produit Wide Mouth Packer Bottle
Joint de fermeture Polyvinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53-400
Diamètre (métrique) 99 mm
Type de bouchon Bouchon à vis