Learn More
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène à 96 puits
Idéales pour le stockage—avec larges puits de 500 μl
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 3.05000kg
Description
- En PP
- Liaison minimum
- Résistance à de nombreux réactifs
- Supportent des températures de -80° à +121°C (-112° à +250°F)
- Conception compatible avec l’automatisation et optimisée pour l’HTS
Spécification
Standard | |
Jaune | |
96 | |
Rond |
8 x 12 | |
PP | |
Non stérile | |
Pour le stockage des caractéristiques de volumes généreux de puits de 500μl |