Learn More
Fisherbrand™ Mini-agitateurs
Contient 1 litre. Les mini-agitateurs Fisherbrand™ disposent d’une plage d’agitation de 350 à 2000 tr/min.
Marque: Fisherbrand™ 99960-87
150.55 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Adaptateur pour ligne, barreau d’agitation et instructions
Description
Sept conceptions de plaque supérieure fantaisistes disponibles.
- Plage d’agitation : 350 à 2000 tr/min
- Capacité d’agitation : 1 l
- Diamètre maximum des récipients : 8,5cm
- Voyant d’alimentation
- Surface supérieure en nylon transparent et résistant aux produits chimiques
- Base en plastique robuste et stable
Informations sur la commande
Encombrement : 5,625 x 5,625 x 2,375 po (L x l x H) (14,3 x 14,3 x 6,6 cm) ; pour 220-240 V
Prestations de service
Trois ans
Spécification
350 à 2 000 tr/min | |
Nylon | |
LED | |
120 à 230V | |
5,625 x 5,625 x 2,375 in (14,3 x 14,3 x 6,6 cm) | |
6,6 cm | |
14,3 cm | |
14,3 cm | |
Plastique | |
Agitateur |
1 | |
1 L | |
Triangular | |
8,5 cm | |
2,375 in | |
5,625 in | |
5,625 in | |
120 à 230 V 50 / 60 Hz | |
Caféine |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Mini-agitateurs > Caféine ; 115 V
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu