Learn More
Cytiva Mélange de nutriments de Ham HyClone™, milieu F12
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Avec additifs:
Glutamine
Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
Description
- Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
- Fabrication au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu F12 de Ham, modification de Kaighn |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| Quantité | 500 mL |
| Certifications/Conformité | BPFa, ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
| Description | F12 de Ham, avec modification de Kaighn |