Learn More
Fisherbrand™ Mini-agitateurs
Code produit. p-3006948 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
ADN
Alchemist
Bactéries
Blue is Good
Caféine
Crystals
Tableau périodique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11537503
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Adaptateur pour ligne, barreau d’agitation et instructions
Contient 1 litre. Les mini-agitateurs Fisherbrand™ disposent d’une plage d’agitation de 350 à 2000 tr/min.
Sept conceptions de plaque supérieure fantaisistes disponibles.
  • Plage d’agitation : 350 à 2000 tr/min
  • Capacité d’agitation : 1 l
  • Diamètre maximum des récipients : 8,5cm
  • Voyant d’alimentation
  • Surface supérieure en nylon transparent et résistant aux produits chimiques
  • Base en plastique robuste et stable
Informations sur la commande
Encombrement : 5,625 x 5,625 x 2,375 po (L x l x H) (14,3 x 14,3 x 6,6 cm) ; pour 220-240 V
Garantie
Trois ans
Spécification
Vitesse 350 à 2 000 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Nylon
Capacité 1 L
Affichage LED
Forme Triangular
Tension 120 à 230V
Diamètre (métrique) extérieur 8,5 cm
Dimensions (L x l x H) 5,625 x 5,625 x 2,375 in (14,3 x 14,3 x 6,6 cm)
Hauteur (impériale) 2,375 in
Hauteur (métrique) 6,6 cm
Longueur (impériale) 5,625 in
Longueur (métrique) 14,3 cm
Largeur (impériale) 5,625 in
Largeur (métrique) 14,3 cm
Alimentation électrique 120 à 230 V 50 / 60 Hz
Matériau Plastique
Modèle Crystals
Type Agitateur