Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéiseur portatif 150 et 850, sondes en acier inoxydable
GREENER_CHOICE
Choix de pointes plates ou en dent de scie pour une utilisation avec des homogénéiseurs portatifs.
Marque:  Fisherbrand™ 15565819
Code produit. 15565819
  • 1125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Avertissement : Les roulements en acier inoxydable ne peuvent pas être autoclavés.
Description
Description
  • Confère à l’utilisateur final une grande flexibilité en matière de traitement des échantillons
  • Conçue pour durer longtemps et facile à démonter pour le nettoyage
  • La conception du stator permet à des échantillons de taille fine à moyenne de passer à travers les fenêtres de traitement
  • Fournit avec des roulements  inférieur et supérieur en PTFE
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sonde
0,25 à 30 ml
4,5 in
Acier inoxydable
Homogénéiseur portatif 150 et homogénéiseurs 850
Course
7 mm
115 mm
Dent de scie, fenêtre large
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Jusqu'à 60% de réduction
    Code promotionnel24119
    Expire2025-04-30
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    5
    Minutes
    55
    Secondes
    1
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéiseur portatif 150 et 850, sondes en acier inoxydable > Fond : Dents de scie : fenêtre large ; plage de traitement : 0,25 – 30 ml ; Diamètre : 7 mm ; Longueur : 115 mm