Learn More
3M™ First Base™ + casquette antichoc
First Base™ + Bump Cap designed to provide limited head protection from bumps and minor lacerations from stationary objects. Patented flexible shell design manufactured from durable ABS plastic provides industrial bump protection to EN812.
Marque: 3M™ 7100206582
Description
- Fournit une protection contre les bosses industrielles conforme à la norme EN812
- La coque souple en plastique ABS peut être retirée pour le nettoyage
- Canaux de ventilation
- Bandeau absorbant à éponge
- Disponibles en différentes longueurs de pic pour une grande variété d’applications
- Sangle élastique réglable pour un ajustement personnel
- Zones de personnalisation du logo en option
- Disponibles en différentes longueurs de pic pour une grande variété d’applications
- Sangle élastique réglable pour un ajustement personnel
- Accessoire clip ceinture disponible
Spécification
Pic réduit | |
ABS stabilisé aux UV |