Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette à large orifice Finntip™, 100-1 000 μl, plateau
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce aux pointes de pipettes à large orifice Thermo Scientific™ Finntip™, parfaites pour le pipetage de macromolécules.
Marque: Thermo Scientific™ 9405160
105.60 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce aux pointes de pipettes à large orifice Thermo Scientific™ Finntip™, parfaites pour le pipetage de macromolécules.
- Deux modèles différents couvrent la plage de volumes de 10 à 1 000 μl
- Pointe à large orifice ; le diamètre interne de l’orifice est de 1,1 mm/1,8 mm
- Code couleur : blanc
- Longueur : 5,3 cm/7,2 cm
Spécification
Finntip 1000 large, sans filtre, non stérile, rack | |
Sans filtre | |
Finntip 1000 Wide | |
7,2 cm | |
Rack | |
Thermo Scientific Finnpipette |
100 à 1000 μl | |
Non stérile | |
2,8 in | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
10 x 96 / rack | |
FinnTip à large orifice |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
Jours
63Heures
8Minutes
26Secondes
29 -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
2Heures
8Minutes
26Secondes
29 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
2Heures
8Minutes
26Secondes
29 -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
77Heures
8Minutes
26Secondes
29Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.