Learn More
asecos™ Armoires de stockage de sécurité combinées de type 90 K-UB-90
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3037000135364
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
- Convivial et sûr : la porte et le tiroir restent ouverts dans n’importe quelle position, l’intérieur de l’armoire est entièrement visible ; accès à tous les récipients, ouverture des portes à battant à 93°
- Coffre-fort : tiroir équipé d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé avec joint, les tiroirs se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : porte et tiroir verrouillable avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Mobile : roulettes avec socle (disponibles en option), déplacement facile de l’armoire
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 50) à un système d’évacuation technique, extraction des deux compartiments par le biais d’un seul raccord de ventilation
- Certificats
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- Type testé conformément à la norme EN 14470-1
- Conformité EN 16121/16122
- Conforme CE
Spécification
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, conforme à la norme CE | |
502 mm | |
À gauche : 381 x 770 x 502 mm, à droite : 468 x 440 x 562 mm | |
Ailette | |
601 mm | |
K90.060.140.050.UB.ST | |
1 | |
revêtement époxy lisse | |
1402 mm | |
Gris clair (RAL 7035) | |
Armoires de stockage de sécurité combinées |
1 tiroir de 18 litres (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 étagères coulissantes (panneau revêtu de résine de mélamine / PP) | |
381 mm | |
502 x 1402 x 601 mm | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail | |
502 mm | |
1 | |
Coulissant | |
186,50 kg | |
770 mm | |
Tôle d'acier |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Armoires de stockage de sécurité combinées de type 90 K-UB-90 > Nombre de portes : 1, comprend : Tiroir de 1 x 18 litres (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 x étagère coulissante (panneau revêtu de résine de mélamine / PP)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu