Learn More
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™
Les pointes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI). Assurez une meilleure étanchéité grâce au module de la pipette pour plus de précision et d’exactitude.
Marque: Thermo Scientific™ 94060313
89.60 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assemblage plus étanche avec le module pipeteur, pour plus de précision et d’exactitude. Les pointes de pipettes spécifiques Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI).
Avantages
- Excellentes pour le pipetage monocanal et multicanaux
- Disponibles en six plages de volume : 0.2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl et 10 ml
- Les pointes stériles sont fournies sur racks de 10 × 96 stérilisés, scellés sous vide et certifiées exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines
- Gain d’espace avec les recharges
Pointes plus souples
- La pointe souple réduit la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, diminuant ainsi considérablement le risque de microtraumatismes répétés (MTR)
- Elle garantit également une meilleure étanchéité avec le module pipeteur, garantissant plus d’exactitude et de précision
Spécification
Finntip Flex 200, sans filtre, stérile, en rack | |
Sans filtre | |
Jaune | |
2,3 in | |
Rack | |
Jaune | |
FinnTip Flex |
200 μl | |
Stérile | |
Finntip Flex 200 | |
6 cm | |
960 pointes | |
Thermo Scientific Finnpipette | |
Stérile et prêts pour la PCR |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
24168B0 | Certificat de conformité | 23/09/2024 | 94060313 |
24127B0 | Certificat de conformité | 24/07/2024 | 94060313 |
23350B0 | Certificat de conformité | 10/01/2024 | 94060313 |
23283B0 | Certificat de conformité | 25/10/2023 | 94060313 |
23188B0 | Certificat de conformité | 08/08/2023 | 94060313 |
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Disclaimer to internal research use restriction: Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du / des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.