Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes à volume variable Finnpipette™ F2
Relevez les défis des applications les plus exigeantes où la robustesse et la durabilité sont essentielles avec la conception élégante et robuste de ces pipettes entièrement autoclavables.
Marque: Thermo Scientific™ 4642040
227.50 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Relevez les défis des applications les plus exigeantes où la robustesse et la durabilité sont essentielles avec la conception élégante et robuste des pipettes à volume variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2. Fabriquées avec des composants en PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV, ces pipettes à variable sont entièrement autoclavables sans devoir les démonter. Elles offrent une large sélection de pointes spécialement conçues pour une performance, une justesse et une précision optimales.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Finnpipette F2 : Fiabilité éprouvée pour une utilisation intensive à long terme
Robustes et durables
Les Finnpipette F2 contiennent des composants PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV. Leur conception robuste résiste à une utilisation physique sans subir de dommage.
Entièrement autoclavables
La décontamination des Finnpipette F2 est simple dans la mesure où il n’est pas nécessaire de les démonter pour l’autoclavage, ce qui minimise les perturbations et les temps d’indisponibilité.
Entretien facile
Détachez le cône de la pointe pour un entretien quotidien efficace ou la décontamination lorsque vous n’utilisez pas d’autoclave.
Piston “Super Blow-out”
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles de 50 μl et inférieurs.
Large gamme de cônes de pipettes Finntip
Les cônes Finntip sont conçus et fabriqués expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
Les pipettes Finnpipette F, associées aux cônes Finntip compatibles, sont marquées CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Finntip 250, filtre 10, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 | |
Autoclavable | |
1 | |
Pipette à volume variable | |
0,02 μl |
Finnpipette F2 | |
Jaune | |
Finnpipette™ F2 | |
1 à 10 μl | |
Jaune |
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.