Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes de paillasse de conductivité InLab™
Une sélection de sondes de conductivité adaptées à toutes les applications.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51344030
592.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Câbles requis inclus pour METTLER TOLEDO SevenExcellence ou SevenCompact
- Le mini-DIN se connecte à l’instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portatif
- Sondes de température intégrées
- Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
- Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires & Entretien
- Conserver dans un endroit sec
- Manipuler avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
- Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
- Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
- Sachets à usage unique de 10 µS/cm (30111141)
- Sachets à usage unique de 84 µS/cm (30111140)
- Sachets à usage unique de 1413 µS/cm (51302049)
- Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
Spécification
Constante cellulaire nominale de 1,0-1 cm | |
Mesures générales de conductivité | |
0°C à 100°C | |
4 mm | |
38,4 in | |
1 m | |
0,01 à 100 mS/cm | |
NTC 30 kilohms |
Mini-DIN | |
Capteur de température intégré | |
0.15 po | |
4,7 in | |
120 mm | |
Verre | |
Câble fixe de 1 m | |
InLab™ 751-4 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30