Learn More
Gosselin™ Récipients coniques
Pour un stockage sûr et sécurisé en laboratoire. Les récipients coniques Gosselin™ avec bouchon sont fabriqués en polypropylène transparent ou blanc.
Marque: Gosselin™ PC1000-02
239.76 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Résistance aux chocs
- Graduations moulées à l’extérieur sur des récipients transparents ; graduations internes moulées sur des récipients blancs
- Bouchon à clipser en PE
Spécification
Récipient | |
Oui | |
Conique, cylindrique | |
1 000 ml | |
Naturel | |
Naturel | |
130 mm | |
250/Carton |
Oui (non assemblé) | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
CE, DIV, CE N°1935/2004 | |
Bouchon à clipser | |
105 mm | |
Bouchon à clipser en PEBD naturel |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25