Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes de paillasse de conductivité InLab™
Une sélection de sondes de conductivité adaptées à toutes les applications.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51344031
522.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Câbles requis inclus pour METTLER TOLEDO SevenExcellence ou SevenCompact
- Le mini-DIN se connecte à un instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portable
- Sondes de température intégrées
- Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
- Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires & Entretien
- Conserver dans un endroit sec
- Manipuler avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
- Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
- Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
- Sachets à usage unique de 10 μS/cm (30111141)
- Sachets à usage unique de 84 μS/cm (30111140)
- Sachets à usage unique de 1413 μS/cm (51302049)
- Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
Spécification
Constante cellulaire nominale de 1,0-1 cm | |
Mesures générales de conductivité | |
0°C à 100°C | |
6 mm | |
1,2 m | |
0,01 à 112 mS/cm | |
InLab™ 752-6mm |
Mini-DIN | |
Capteur de température intégré | |
0.23 po | |
39.3 in | |
Verre | |
Câble fixe de 2 m |