Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black Megolon jacketing.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 171101
19.99 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
pGuide optique flexible Oslash; 4,5 mm x 1000 mm avec fibre optique Puravis écologique. Haute flexibilité pour différentes techniques d’éclairage ainsi que pour l’éclairage à distance ; à utiliser avec la source de lumière froide KL300LED/pSpécification
Guide lumineux flexible | |
0.3 in. | |
4.5 mm | |
Source de lumière froide KL300LED | |
500 mm |
Single fiber optic lightguide | |
Faisceau de fibres actives Ø = 3,5 mm, Ø ext. gaine = 11 mm, adaptateur pour source de lumière Ø = 9 mm | |
Stereo Microscopy Illumination | |
3.3 ft. | |
Fibres optiques en verre Puravis écologiques |