Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler 500 bp DNA Ladder, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Effectuez une détermination de taille précise des produits PCR et d’autres fragments d’ADN double brin dans des gels d’agarose ou de polyacrylamide non dénaturant avec cette échelle d’ADN par incréments de 500 bp.
Marque:  Thermo Scientific™ SM0643
83.08 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10810231
  • 128.00€ / 25µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’échelle d’ADN O’RangeRuler 500 bp 500 à 6 000 bp est conçue pour effectuer une détermination de taille précise des produits PCR et d’autres fragments d’ADN double brin dans des gels d’agarose. Il s’agit d’une échelle par incréments présentant une différence de 500 bp entre les fragments d’ADN. Elle se compose de répétitions d’unités basiques purifiées et ligaturées à terminaison franche de 500 bp. Non recommandée pour une quantification de l’ADN.
L’échelle d’ADN O’RangeRuler 500 bp est livrée avec un colorant de charge d’ADN orange 6X pour les échantillons d’ADN.
Points clés
  • Échelle graduée par incréments de 500 bp 
  • Bandes nettes, tailles de fragments faciles à mémoriser 
  • Bandes de référence espacées uniformément (affichées en rouge)
  • Prêt à l’emploi : prémélange avec colorant de charge orange 6X pour une charge directe et un stockage à température ambiante
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6X
Xylène cyanol FF, orange G
Oui
Gels d’agarose
O’GeneRuler, O’RangeRuler
Agarose
Échelle d’ADN
500 bp à 6000 bp
Emballage durable
25 μg
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2852161 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberSM0643
Numéro de lot2820224 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0643
Numéro de lot2807552 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0643
Numéro de lot2844869 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberSM0643
Numéro de lot2857956 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberSM0643
Nom du produit
Thermo Scientific™ O'RangeRuler 500 bp DNA Ladder, ready-to-use > 500 à 6 000 bp, 0,05 μg/μl