Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp
GREENER_CHOICE
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose ou de polyacrylamide.
Marque:  Thermo Scientific™ SM0241
47.07 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10588170
  • 70.25€ / 50µg
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp, 100 à 1 000 bp, est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp peut être radiomarquée à l’aide de la polynucléotide kinase T4 (voir le protocole).
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4 (voir le protocole). L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6X
Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Non
Gels d’agarose
GeneRuler
Agarose
Échelle d’ADN
100 bp à 1000 bp
Emballage durable
50 μg
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2800381 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0241
Numéro de lot2800215 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0241
Numéro de lot2808061 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0241
Numéro de lot2834246 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0241
Numéro de lot2884955 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberSM0241
Nom du produit
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp > 100 à 1 000 bp, 0,5 μg/μl