Learn More
Bel-Art™ Disques de clonage
Consacrez moins de temps et d’effort lors de l’isolement d’un grand nombre de clones
Marque:  Bel-Art™ F37847-0001
Code produit. 10241452
Description
Description
Consacrez moins de temps et d’effort lors de l’isolement d’un grand nombre de clones
  • Les disques de papier stériles transfèrent les cellules rapidement et facilement vers une plaque à 24 puits
  • Les disques de clonage ont été stérilisés par irradiation aux rayons gamma pour être exempts de RNase et de DNase
Informations sur la commande
Fournis en flacons de 50, deux flacons par boîte.
Spécification
Spécification
Papier
3,2 mm
Stérile
0,125 in
Idéaux pour le transfert et la propagation de cellules
3.2 mm
0.12 in.
Sans RNase ni DNase
Disque de clonage
Nom du produit
Bel-Art™ Disques de clonage > Disques de clonage, taille : 3 mm, 1/8 po