Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 50 bp
GREENER_CHOICE
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose grâce à ce mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
Marque:  Thermo Scientific™ SM0372
218.42 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11813973
  • 336.00€ / 5 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’échelle d’ADN GeneRuler 50 bp est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 50 bp peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4.
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN GeneRuler 50 pb peut être marquée radioactivement avec la polynucléotide kinase T4. L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6X
Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Non
Gels d’agarose
GeneRuler
Agarose
Échelle d’ADN
50 bp à 1000 bp
Emballage durable
5 x 50 μg
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2827918 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0372
Numéro de lot2827838 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0372
Numéro de lot2914347 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberSM0372
Numéro de lot2869090 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberSM0372
Numéro de lot2982358 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberSM0372
Nom du produit
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 50 bp > 50 à 1 000 bp, 0,5 μg/μl, 5 x 50 μg