Learn More
Falcon™ Microplaques en PS
Fabriquées en PS vierge transparent pour une visibilité optimale. Les microplaques en PS Falcon™ sont disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour la culture tissulaire.
Marque: Falcon™ 351147
Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
- Choisissez des surfaces traitées ou non traitées pour la culture tissulaire
- La surface de croissance non traitée est plus hydrophobe que la surface de culture tissulaire. Elle est similaire à la surface d’une boîte de Petri bactériologique
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Le couvercle permet un empilage stable sur la paillasse ou dans l’incubateur
- Toutes les plaques (à l’exception des modèles 08-772-2A et 08-772-16) disposent d’un couvercle à “labyrinthe” breveté qui réduit l’évaporation du milieu des puits et diminue le risque de contamination.
- La jupe profonde et le bord dentelé permettent une meilleure adhérence pour la manipulation des plaques
- La clarté optique exceptionnelle permet de visualiser toutes les monocouches cellulaires
- Les extrémités dépolies offrent une zone d’écriture claire pour une identification rapide
- Toutes les plaques et tous les couvercles conviennent aux traitements manuels et automatisés
Spécification
4 x 6 | |
Fermeture incluse | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
24 | |
Emballage individuel |
Transparent | |
Polystyrène | |
3,5 ml | |
2 cm2 | |
Rectangulaires | |
Non traité | |
1.5 à 2.2 ml | |
Couvercle | |
50/Carton |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25