Learn More
Falcon™ Coussin en polypropylène
GREENER_CHOICE
À utiliser avec les tubes à centrifuger coniques de 175 et 225 ml
Marque:  Falcon™ 352090
Code produit. 10186020
  • 71.45€ / 8 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Coussins et extracteur à utiliser avec des tubes à centrifuger coniques de 175 ml et 225 ml (réf. catalogue 352075 et 352076) Non stériles. 8/boîte.
Matériau
Coussins : Polypropylène
Extracteur de fil : acier inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tapis
Polypropylène
Tube à centrifuger conique de 175 et 225 ml
Extracteur de fil d’acier inox
Nom du produit
Falcon™ Coussin en polypropylène > Pour une utilisation avec les tubes à centrifuger coniques de 175 et 225 ml