Learn More
Thermo Scientific™ Jurkat Genomic DNA
Utilisez cet ADN génomique humain pur comme contrôle dans l’analyse de méthylation de l’ADN, la construction de bibliothèques d’ADN génomique, la PCR et le transfert de Southern.
Marque:  Thermo Scientific™ SD1111
Code produit. 11921421
  • 92.25€ / 15µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’ADN génomique Jurkat est un ADN génomique humain masculin provenant de cellules Jurkat. L’ADN génomique a été isolé à partir de cellules Jurkat E6.1 (leucémie aiguë des cellules T humaines, clone E6.1) et a été cultivé en confluence dans des milieux RPMI complétés par 10 % de sérum de veau fœtal. L’ADN génomique isolé est dissous dans un tampon TE.
Points clés
  • Pur : ADN exempt d’inhibiteurs, de protéines et d’ARN
  • Pratique : prêt à utiliser en concentration de 100 ng / µl
  • Compatible avec des applications en aval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tampon TE
Tube
[autres]
15 μg
Liquide
100 ng/µl
Séquençage
ADN génomique Jurkat
Humaine
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2806393 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSD1111
Numéro de lot2794846 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSD1111
Numéro de lot2832973 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSD1111
Numéro de lot2852878 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberSD1111
Numéro de lot2907838 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberSD1111
Nom du produit
Thermo Scientific™ Jurkat Genomic DNA > 15μ g