Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Centrifuge Bottle Adapters and Cushions
Améliorez la fonctionnalité de l’équipement de laboratoire grâce aux adaptateurs/rembourrages pour flacons de centrifugeuse Thermo Scientific™ Nunc™, ayant fait l’objet de tests d’étanchéité, adaptés à la plupart des centrifugeuses et conformes à la norme USP classe VI.
Marque: Thermo Scientific™ 377585
128.99 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez la fonctionnalité de l’équipement de laboratoire avec les adaptateurs/rembourrages de flacons pour centrifugeuse Thermo Scientific™ Nunc™, ayant fait l’objet de tests d’étanchéité, adaptés à la plupart des centrifugeuses et conformes à la norme USP classe VI. Les produits Nunc sont des plastiques de haute qualité qui répondent aux besoins des laboratoires pharmaceutiques, de biotechnologie et de recherche, ainsi que dans le domaine de la production de vaccins et de kits de diagnostic.
Amortisseur nylon pour bouteille 200mL• Le lot
Spécification
Adapter | |
Nunc™ | |
200 ml | |
Adaptateur pour rembourrage, nylon, pour tubes de 200 ml |
Conique | |
Plastique | |
Tubes de 200 ml | |
2 |