Learn More
Falcon™ Support perméable haute densité pour plaque de 24 puits
Avec membrane PET haute densité translucide de 0,4 μm
Marque: Falcon™ 353495
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les membranes en PET poreux ont une surface lisse et des pores cylindriques définis qui traversent la membrane
- Membrane PET à faible liaison protéique
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Une grande variété de configurations comprenant 6, 12 et 24 puits
- Une large sélection de tailles de pores membranaires de 0,4, 1,0, 3,0 et 8,0 µm de diamètre
- Conditionnés dans des blisters individuels, 48 inserts/boîte
- Les boîtiers d’inserts non traités pour culture tissulaire empêchent la croissance promiscueuse des cellules sur les parois des inserts
- La conception innovante de la suspension facilite le pipetage et permet la co-culture
Spécification
Plat | |
PET | |
Stérile | |
Plaque multi-puits | |
48/Carton | |
0,4 μm |
0,3 cm2 | |
Rond | |
Culture cellulaire | |
Transport, diffusion et sécrétion de petites molécules dans, hors de, ou à travers une monocouche cellulaire. Fonction de barrière (mesures de la résistance électrique transépithéliale (TEER)). Biodisponibilité des médicaments | |
1/Paquet | |
6,4 mm (Membrane) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Falcon™ Support perméable haute densité pour plaque de 24 puits > Translucide haute densité ; 0,4 μm ; 24 puits
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu