Learn More
Falcon™ Grattoirs de cellules
Conçus pour offrir une accessibilité maximale aux surfaces de croissance. Les grattoirs de cellules Falcon™ offrent une capacité de raclage supérieure pour les boîtes, les plaques et les flacons.
Marque: Falcon™ 353085
189.87 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les grattoirs de cellules Falcon améliorés ont été conçus de façon réfléchie pour offrir une accessibilité maximale aux surfaces de croissance dans une variété de récipients de culture
- La poignée en polystyrène strié permet une plus grande rigidité afin d’assurer un meilleur contrôle lors du raclage des cellules
- La souplesse du joint entre la lame et le manche améliore la facilité d’accès dans le goulot d’un flacon ou d’un flacon rotatif La lame en élastomère thermoplastique (TPE), parfaitement conforme, pivote pour offrir de multiples angles afin d’éliminer les cellules de toute la surface de croissance
- Disponibles en quatre tailles : choisissez la lame et la longueur de la poignée pour répondre le mieux à vos besoins
- Fournis individuellement dans un emballage de style médical à ouverture facile pour une présentation stérile
Informations sur la commande
Préstérilisés et conditionnés individuellement dans un emballage de type médical à ouverture facile
Spécification
0.7 in | |
Pour une large variété de récipients de culture cellulaire, flacon de 75 cm&Sup2; | |
18 cm | |
100/carton | |
Lame en TPE conforme à la norme, poignée à nervures croisées en polystyrène rigide |
1.8 cm | |
7 in | |
1/boîte | |
Grattoir de cellules | |
Stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31