Learn More
Corning™ Élévateur de cellules
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
7 in
Conditionnement:
100 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Boîtes de culture cellulaire |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Longueur (impériale) de lame | 0.74 in |
| Longueur (métrique) | 1.9 cm |
| Longueur (métrique) de lame | 18 cm |
| Bords | Large, biseauté |
| Type de produit | Élévateur de cellules |