Learn More
Falcon™ Inserts de culture cellulaire : à utiliser avec plaques 12 puits
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10061051 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
1 mu;m
3 μm
8 mu;m
Type:
Membranes translucides
Membranes transparentes
Conditionnement:
48 pièces
Code produit. 10061051
Marque: Falcon™ 353182
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La culture cellulaire sur supports perméables se traduit par une meilleure différenciation morphologique et / ou physiologique de nombreux types de cellules
  • Les membranes en PET poreuses ont une surface lisse et des pores cylindriques définis qui traversent la membrane
  • Membrane en PET à faible capacité de liaison protéique
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Grande variété de configurations incluant 6, 12 et 24 puits
  • Une vaste sélection de taille des pores de membrane, 0,4, 1,0, 3,0 et 8,0 μm de diamètre
  • Emballées dans des blisters individuels, 48 inserts / boîte
  • Les boîtiers d’insert traités pour culture non tissulaire évitent la croissance libre des cellules sur les parois de l’insert
  • La conception innovante de la suspension facilite le pipetage et permet la coculture
Order Info
Conditionnement individuel dans un emballage de type médical à code couleur et à ouverture facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Surface de culture 0,9cmsup2/sup
Matériau PET
Porosité 8 mu;m
Type Membranes translucides
À utiliser avec (équipement) Plaque à 12 puits
Diamètre (métrique) du filtre 10,5mm
Nb par paquet 6/boîte
Nbre par carton 48/carton
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Stérilité Stérile
Nbre de puits 12