Learn More
Falcon™ Inserts de culture cellulaire : à utiliser avec plaques 12 puits
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
1 mu;m
3 μm
8 mu;m
Type:
Membranes translucides
Membranes transparentes
Conditionnement:
48 pièces
Description
- Les membranes en PET poreuses ont une surface lisse et des pores cylindriques définis qui traversent la membrane
- Membrane en PET à faible capacité de liaison protéique
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Grande variété de configurations incluant 6, 12 et 24 puits
- Une vaste sélection de taille des pores de membrane, 0,4, 1,0, 3,0 et 8,0 μm de diamètre
- Emballées dans des blisters individuels, 48 inserts / boîte
- Les boîtiers d’insert traités pour culture non tissulaire évitent la croissance libre des cellules sur les parois de l’insert
- La conception innovante de la suspension facilite le pipetage et permet la coculture
Informations sur la commande
Conditionnement individuel dans un emballage de type médical à code couleur et à ouverture facile
Spécification
Spécification
| Surface de culture | 0,9cmsup2/sup |
| Matériau | PET |
| Densité des pores | 1,6 x 106 |
| Porosité | 0,4 μm |
| Type | Membranes transparentes |
| À utiliser avec (équipement) | Plaque à 12 puits |
| Diamètre (métrique) du filtre | 10,5mm |
| Nb par paquet | 6/boîte |
| Nbre par carton | 48/carton |
| Revêtement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering