Learn More
Falcon™ Inserts de culture cellulaire : à utiliser avec plaques 12 puits
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10277330 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
1 mu;m
3 μm
8 mu;m
Type:
Membranes translucides
Membranes transparentes
Conditionnement:
48 pièces
Code produit. 10277330
Marque: Falcon™ 353181
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La culture cellulaire sur supports perméables se traduit par une meilleure différenciation morphologique et / ou physiologique de nombreux types de cellules
  • Les membranes en PET poreuses ont une surface lisse et des pores cylindriques définis qui traversent la membrane
  • Membrane en PET à faible capacité de liaison protéique
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Grande variété de configurations incluant 6, 12 et 24 puits
  • Une vaste sélection de taille des pores de membrane, 0,4, 1,0, 3,0 et 8,0 μm de diamètre
  • Emballées dans des blisters individuels, 48 inserts / boîte
  • Les boîtiers d’insert traités pour culture non tissulaire évitent la croissance libre des cellules sur les parois de l’insert
  • La conception innovante de la suspension facilite le pipetage et permet la coculture
Informations sur la commande
Conditionnement individuel dans un emballage de type médical à code couleur et à ouverture facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 0,9cmsup2/sup
Matériau PET
Densité des pores 8,0 x 105
Porosité 3 μm
Type Membranes transparentes
À utiliser avec (équipement) Plaque à 12 puits
Diamètre (métrique) du filtre 10,5mm
Nb par paquet 6/boîte
Nbre par carton 48/carton
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Stérilité Stérile
Nbre de puits 12