Learn More
Falcon™ Microplaque à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Couleur :blanc ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: Falcon™ 353988
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Étalon | |
conditions ambiantes | |
16 x 24 | |
Blanc | |
PS | |
15 à 110 μl | |
Culture cellulaire | |
50/carton | |
50/carton |
Avec couvercle | |
10 mmsup2/sup | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Systèmes d’automatisation | |
384 | |
Stérile | |
Plat | |
5/boîte | |
Blanc |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Falcon™ Microplaque à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire > Blanc
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu