Learn More
Memmert™ Étalonnage en usine (3 températures) pour l’UN160plus
Étalonnage en usine Memmert pour trois valeurs de température.
Marque: Memmert™ UN160plusD00128
Description
- Pour trois valeurs de température : 100°C, 160°C et 220°C
Spécification
Étuve UN160plus | |
Point de mesure au centre de la chambre | |
Certificat pour 3 températures | |
Certificat d’étalonnage des travaux standard |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.