Learn More
Fisherbrand™ Pointes longues
Les pointes longues sont idéales pour les échantillons difficiles à atteindre
Marque: Fisherbrand™ 110NXLR204S-FIS
107.67 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les pointes longues sont idéales pour les échantillons difficiles à atteindre
- Accédez facilement au fond des tubes longs
- Minimisez la contamination de la pipette en empêchant la tige de la pipette d’entrer en contact avec le tube ou le récipient
- Couleur naturelle
- Certifiées un par laboratoire indépendant – Non stériles : sans RNase, DNase, ADN et apyrogènes ; Stériles : exemptes de RNase, de DNase, d’ADN, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, apyrogènes
Spécification
1 à 200 μl | |
Naturel | |
3.6 po | |
DNase, RNase, DNA, Bioburden, and PCR inhibitor Free | |
Universal | |
Universelle |
Stérile | |
Autoclavable | |
91 mm | |
Rack à couvercle amovible | |
LRS, 8 × 204 | |
Polypropylène |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Vidéos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Fisherbrand Liquid Handling Update-2020 (00A)
Taille: 3.2 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pointes longues > Volume : 1 à 200 μl ; Conditionnement : LRS, 8 x 204
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu