Learn More
Invitrogen™ Objectif EVOS™ 10X, fluorite, longue distance de travail, contraste de phase, 0,30 d’ouverture numérique / 7,13 de distance de travail
Cet objectif à la fluorine est idéal pour les applications de fluorescence et à lumière transmise exigeantes
Marque: Invitrogen™ AMEP4981
Description
Il s’agit d’un objectif à longue distance de travail (LWD) optimisé pour l’imagerie de lames, de boîtes et de flacons de culture cellulaire et de plaques de microtitration. Tous les objectifs EVOS™ offrent des performances optiques exceptionnelles, de la lumière visible à la lumière proche infrarouge. Le vaste choix d’objectifs répond aux besoins sur l’ensemble des agrandissements et des spécifications optiques.
Qualité d’image
Les objectifs du microscope peuvent être les composants les plus importants d’un microscope optique, car ils sont responsables de la formation d’images primaires. La qualité de l’image est cruciale pour la réussite expérimentale et une nécessité pour la publication ; les objectifs EVOS™ offrent cette qualité de l’ensemble du spectre visible à la lumière proche infrarouge. Cette performance résulte d’années de perfection dans la fabrication de lentilles. Les objectifs EVOS™ possèdent des ouvertures numériques identiques ou supérieures à celles de tout autre fabricant de la même classe, et la large sélection vous donne le choix pour vos exigences d’imagerie.
Classes d’objectifs
Les objectifs achromatiques sont parfaits pour les applications générales, avec une correction standard de la couleur et de la mise au point.
Les objectifs fluorites offrent une excellente résolution et sont composés d’ouvertures numériques supérieures aux objectifs achromatiques, ce qui donne un signal de fluorescence plus lumineux et une imagerie à contraste plus élevé. La qualité optique supérieure réduit considérablement les aberrations optiques. Les corrections de la couleur et de la mise au point sont à des niveaux supérieurs à ceux des objectifs achromatiques. Les objectifs à la fluorine sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes de fluorescence et à lumière transmise, où le contraste supérieur les rend parfaitement adaptés à l’imagerie couleur.
Les objectifs apochromatiques sont fabriqués selon des niveaux optimaux de résolution, de luminosité de la fluorescence et de contraste. Les aberrations chromatiques sont quasiment éliminées. Ils sont recommandés pour les applications les plus exigeantes, en particulier pour les grossissements de 60x et plus. Les objectifs apochromatiques constituent le meilleur choix pour capturer des images couleur en lumière blanche.
Objectifs de contraste à fond clair contre objectifs de contraste de phase
Le fond clair est la forme la plus élémentaire de microscopie à lumière transmise. Il est réalisé par absorption de la lumière par l’échantillon. Une zone de densité supérieure dans un échantillon absorbe plus de lumière, augmentant ainsi le contraste dans ces zones.
Les objectifs pour contraste de phase sont très utiles pour les échantillons translucides et difficiles à voir. Cette méthode de contraste est réalisée en convertissant les décalages de phase, causés par la lumière traversant un échantillon translucide, en changements de luminosité (soit le contraste).
Objectif à longue distance de travail contre objectifs avec correction pour lamelle
Les objectifs à longue distance de travail (LWD) sont optimisés en cas d’utilisation dans des récipients dont l’épaisseur de paroi nominale est de 0,9-1,5 mm. Cela comprend les récipients couramment utilisés dans la culture cellulaire et les tests sur cellules, comme les lames, les boîtes et les flacons de culture cellulaire, les plaques à puits de microtitration, etc. Les objectifs avec correction pour lamelles sont optimisés en cas d’utilisation avec les lamelles n° 1,5 (épaisseur d’environ 0,17 mm). Ces objectifs ont un taux de grossissement/NA supérieur et offrent une résolution plus élevée que celle des objectifs à longue distance opérationnelle.
Spécification
Lentille de focalisation | |
EVOS™ M5000, EVOS™ M7000, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL Core, système d’imagerie EVOS™ FL Color, système d’imagerie EVOS™ FL Auto, système d’imagerie EVOS™ XL | |
Fluorite | |
1 objective |
EVOS | |
Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration | |
10X | |
Température ambiante |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.