Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Texas Red 2.0
Les cubes lumineux à LED EVOS de deuxième génération offrent une uniformité d’éclairage supérieure sur tout le champ de vision, ce qui permet d’obtenir une qualité d’image assemblée exceptionnelle.
Marque: Invitrogen™ AMEP4955
Description
Une fidélité spectrale optimisée entre les canaux améliore considérablement la qualité des données en minimisant les infiltrations indésirables. Tout comme pour le modèle original, ils associent une optique à condensation et des filtres à revêtement rigide pour former un moteur lumineux remarquable qui offre une excitation des fluorophores contrôlée numériquement. Ces cubes lumineux à LED sont rétrocompatibles avec les anciens systèmes EVOS et Countess et peuvent être utilisés avec les cubes lumineux de première génération. Comme les cubes lumineux d’origine, ces cubes à LED sont modifiables par l’utilisateur et reconnus automatiquement par l’instrument. Le cube lumineux EVOS, Texas Red 2.0, est idéal pour une utilisation avec Alexa Fluor 594, mCherry, MiloTracker Red CMXRos, mKate, Texas Red, et d’autres fluorophores avec des capacités maximales d’excitation et d’émission d’environ 585 et 628 nm.
Le cube lumineux EVOS, Texas Red 2.0, vous offre ces avantages importants :
- Éclairage uniforme sur l’ensemble du champ de vision pour une excellente qualité de l’image
- Compatibilité spectrale optimisée pour maximiser la détection des signaux réels, tout en minimisant l’infiltration pour la meilleure qualité de données possible
- Trajet lumineux court permettant une meilleure détection des signaux fluorescents
- Intensité d’éclairage stable pendant 50 000 h contribue à la reproductibilité expérimentale
Moteurs légers efficaces
Notre conception de cube lumineux de deuxième génération offre de nombreuses améliorations par rapport à l’original. Une ouverture plus grande augmente l’uniformité de l’éclairage, ce qui assure une qualité et une homogénéité des images piquées sur plaques. En outre, les nouvelles combinaisons d’ampoules LED et de filtres optimisent le rapport signal / bruit de fond, un facteur critique pour les échantillons sombres, améliorant ainsi la qualité des données indépendamment de la puissance du signal pour les systèmes EVOS et Countess. En plaçant le cube lumineux à LED le plus près possible de la tourelle porte-objectifs, le nombre d’éléments optiques dans le trajet lumineux est réduit au minimum. L’éclairage à haute intensité sur un court trajet lumineux augmente l’efficacité de l’excitation fluorophore, ce qui permet une meilleure détection des signaux fluorescents faibles.
Ensembles de filtres à revêtement dur EVOS pour des efficacités de transmission plus élevées
Les filtres à revêtement dur sont plus coûteux, mais présentent des bords plus tranchants et des efficacités de transmission nettement plus élevées, ce qui entraîne généralement une transmission de lumière >25 % supérieure par rapport aux filtres à revêtement souple. Les ampoules à LED et les filtres optimisés pour maximiser le signal émis par les fluorophores cibles, tout en minimisant celui d’autres colorants (infiltration), vous aideront à obtenir une fluorescence plus brillante, une efficacité de transmission plus élevée et une capacité à détecter des signaux de fluorescence faibles, avec de meilleurs rapports signal / bruit. Ces facteurs permettent d’augmenter la qualité des images et des données.
Intensité lumineuse continue
Les lampes à vapeur de mercure peuvent diminuer l’intensité de 50 % au cours des 100 premières heures de fonctionnement—de plus, les images acquises dans différentes sessions ne peuvent pas être comparées quantitativement à l’aide de l’éclairage au mercure sans étalonnages compliqués. Les cubes EVOS conservent une intensité de cube lumineux continue qui permet un éclairage constant d’un jour à l’autre et d’une expérience à une autre, ce qui vous aide à comparer directement les résultats quantitatifs des images acquises sur plusieurs jours. Chaque cube lumineux contient un ensemble de composants optiques parfaitement adaptés pour optimiser la position, l’homogénéité et l’intensité du faisceau lumineux. Ces sources lumineuses à contrôle numérique facilitent le réglage de l’intensité lumineuse, du temps d’exposition et du gain de la caméra, ce qui peut réduire la phototoxicité et le photoblanchiment.
Coûts de possession et d’entretien moins chers
Les ampoules LED des systèmes EVOS ont une durée de >50 000 heures (∼17 ans), contre 300 heures pour une ampoule au mercure typique et 1 500 heures pour une ampoule à halogénure métallique. Cela se traduit par des économies dans l’entretien global de votre instrument.
Spécification
LED Light Cube | |
EVOS M5000, EVOS M7000, Countess 3 FL | |
Ex. : 585/29 Ém. : 628/32 |
EVOS | |
Optique à condensation, filtres à revêtement rigide | |
1 de chaque |