Learn More
Evocalcet, MedChemExpress
MedChemExpress Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
117.45€ - 657.45€
Spécification
CAS | 870964-67-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H26N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 374.48 |
Pourcentage de pureté | 99.05% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16487418
|
Medchem Express
HY-17613 |
10 mg |
175.50€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16479897
|
Medchem Express
HY-17613 |
5 mg |
117.45€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16453447
|
Medchem Express
HY-17613 |
50 mg |
657.45€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.Spécification
870964-67-3 | |
C24H26N2O2 | |
374.48 | |
99.05% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only