Learn More
Evocalcet, MedChemExpress
MedChemExpress Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Marque: Medchem Express HY-17613
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.Spécification
Evocalcet | |
Off-White | |
C24H26N2O2 | |
KHK7580 | |
O=C(O)CC1=CC=C(N2C[C@@H](N[C@@H](C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C)CC2)C=C1 | |
374.48 | |
Research | |
Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
870964-67-3 | |
Research | |
50 mg | |
DMSO : 30 mg/mL (80.11 mM; Need ultrasonic and warming) | |
374.48 | |
99.05% | |
Solid |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.