Learn More
Solution d’éthyl 4-hydroxybenzoate-13C6 50 μg/ml dans l’acétone, Honeywell Fluka™
50 μg/ml dans de l’acétone, étalon analytique, matériau de référence
Marque: Honeywell Fluka R1268-1ML
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Bouteille en verre | |
67-64-1 | |
-17°C | |
Liquide | |
Étalon analytique |
1 mL | |
0.79 g/cm3 | |
PARABÈNES | |
55°C to 57°C |