Learn More
Thermo Scientific™ Électrode combinée de pH/température Eutech™ ECFC7252201B
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 01X099417
91.54 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Cette électrode combinée de pH remplie de gel à double jonction à usage général et corps en plastique est utilisée pour les mesures générales. ECFC7252201B est disponible avec un câble 1 m.
Caractéristiques
- Paramètre : pH / température
- Type de jonction liquide : Broche en PEHD poreuse
- Étanche
Spécification
Électrode de pH à usage général et corps en plastique. Disponible avec 1 m de câble | |
Double | |
0 à 13 | |
Électrode pH | |
Ag/AgCl | |
90 mm | |
12 mm |
BNC | |
corps en plastique | |
0°C à 80°C | |
Tous les compteurs pH avec connecteur dʼentrée BNC | |
0°C à 80°C | |
1 m |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
30Heures
18Minutes
44Secondes
32 -