Learn More
Éthanol, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10692033
Éthanol, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10692033
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 10692033
Marque: Thermo Scientific Acros 365780010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5, 67-56-1
Formule moléculaire C2H6O
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anhydrol, grain alcohol, tecsol, alcohol, alcohol, algrain, ethyl hydrate, ethyl alcohol, methylcarbinol, ethyl hydroxide
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Point de fusion -117.0°C
Densité 0.8000 g/mL
Point d’ébullition 78.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Bouteille en plastique
Indice de réfraction 1.3610 to 1.3630
Gravité spécifique 0.8
Formule linéaire C2H5OH
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with many organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Poids de la formule 46.06
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464701 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog Number365780010,365780025,365780100
Numéro de lotA0459075 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2024 Catalog Number365780010,365780025,365780100
Numéro de lotA0452406 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/04/2023 Catalog Number365780010,365780025,365780100
Numéro de lotA0393046 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number365780010,365780025,365780100
Numéro de lotA0401432 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number365780010,365780025,365780100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol, denat. with 5% wood spirit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Methyl alcohol
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éthanol, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals >