Learn More
Éthanol, 96 %, technique, non dénaturé, Thermo Scientific Chemicals
82.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21953" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21953" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethanol |
Point de fusion | -114,0°C |
CAS | 64-17-5 |
Densité | 0.8000 g/mL |
Point d’ébullition | 78.0°C |
Quantité | 5 L |
Point d’éclair | 17°C |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% |
Gravité spécifique | 0.8 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethanol 96%, technical, duty free
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons