Learn More
Éthanol, anhydre, dénaturé, 85,8 %, 13,3 % de méthanol, 0,9 % de MIBK, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15426165
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
20 L
Conditionnement:
1L
20L
500mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 15426165
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036642.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.069 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • En tant qu’additif / substitut d’essence ; booster d’octane
  • Solvant liquide très mobile
  • Utilisé dans les lotions, les toniques et les parfums
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Point de fusion -100°C
Note relative au nom Anhydrous, denatured
Couleur Incolore
Densité 0.811g/mL
Point d’ébullition 80°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 11° (52°F)
Odeur Like alcohol
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3610
Plage de pourcentage du dosage 85.8%
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro UN UN1993
Beilstein 1718733
Merck Index 14,3760
Informations sur la solubilité Miscible in water and most organic solvents
Poids de la formule 46.08
Pourcentage de pureté 85.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 13.3% methanol, 0.9% MIBK
Afficher plus Afficher moins
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons