Learn More
Notrax Cordon spiralé ESD Code produit.: 17731918
Ajouter au panier
Notrax Cordon spiralé ESD
Code produit. 17731918
Cordon spiralé ; Longueur : 1,8 m
Click to view available options
Cordon spiralé ; Longueur : 1,8 m
Code produit. 17731918
Marque: Notrax 053SCC0100
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles.
  • Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
  • Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
  • Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
  • À utiliser dans les zones de travail ESD pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
  • Un câble de 18 m relie le bracelet au point de mise à la terre commun sur le tapis de table
  • Résistance de 1 méga, prise de 10 mm à brancher sur le bracelet et fiche banane à l’autre extrémité
Spécification
Type de produit Cordon spiralé
Matériau Câble
Longueur (impériale) 5,9 pi
Longueur (métrique) 1,8 m
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Notrax Cordon spiralé ESD >