Learn More
Notrax Bande de talon antistatique
Click to view available options
:
Bande de talon ; À utiliser avec : Connexion d’une personne avec des propriétés antistatique
Description
- Dispositif permettant de relier une personne marchant ou se tenant debout à la terre au moyen d’un fil en caoutchouc conducteur pour assurer le contact électrique nécessaire entre la personne et le tapis de sol
- Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
- Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
- Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
- À utiliser dans les zones de travail ESD pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bande de talon |
| Matériau | Câble |
| À utiliser avec (application) | Connexion d’une personne avec des propriétés antistatique |